Merck
1.44021
Millipore
Hycon®-Kontaktobjektträger DE-y
D/E (Dey/Engley) Neutralizing Agar, Polysorbate 80, for bacteria, for fungi, γ-irradiated, double packed of 20 units, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Hycon®-Kontaktobjektträger, Neutralisierendes Agar
Größe auswählen
20 UNITS
€ 92,00
€ 92,00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 UNITS
€ 92,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
€ 92,00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
Polysorbate 80
Verpackung
double packed of 20 units
Hersteller/Markenname
HYCON®
pH-Wert
7.1 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>95 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
surface monitoring
Kompatibilität
stand alone
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
bacteria
fungi
Allgemeine Beschreibung
Die Oberflächenkeimindikatoren DE-y wurden für eine einfache und flexible mikrobiologische Überwachung von ebenen und gekrümmten Oberflächen entwickelt. Dank ihres einzigartigen Designs sind sie ein universelles Hilfsmittel in aseptischen Umgebungen und Isolatoren. Jeder Oberflächenkeimindikator wird separat versiegelt und bestrahlt. D/E (Dey/Engley)-Neutralisierungsagar ist ein komplexes Medium für die Kultivierung und Isolierung einer großen Vielfalt von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. Das Medium erhält eine spezifische Neutralisatorenmischung als Zusatz, die für die Neutralisierung einer großen Vielfalt antimikrobieller Wirkstoffe am Entnahmepunkt, etwa Phenole oder quarternäre Ammoniumverbindungen, entwickelt wurde
Anwendung
Die Oberflächenkeimindikatoren DE-y sind darauf ausgelegt, die Gesamtkeimbelastung auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie auf Personal in kontrollierten Reinraumumgebungen von Produktionslinien zu bestimmen, d. h. in Reinräumen der Klassen A und B, RABS oder Isolatoren.
Rechtliche Hinweise
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.