1.25184
Fractogel® EMD SO3⁻ (S) Harz
RoboColumn Fractogel® SO3 (S), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboCol Fractogel® SO3 (S), 0.6ml
Größe auswählen
+43 1 3602 77 47 43oder
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter .Größe auswählen
About This Item
+43 1 3602 77 47 43oder
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter .Empfohlene Produkte
ligand
(Sulfoisobutyl)
Qualitätsniveau
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Fractogel®
Form
prepacked column
Parameter
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
Säule ID × L
5 mm × 30 mm
Volumen
0.6 mL
Aktive Matrixgruppe
Methacrylate
Mittlere Partikelgröße
20-40 μm
Kapazität
~150 mL, resin binding capacity
Anwendung(en)
recombinant protein
vaccine development
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Efficient separation between monomer, dimer, and high molecular weight aggregates
- High binding capacity
- High resolution
- Efficient polishing step
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Due to the titration behavior, the ion exchange capacity can be used from pH 2 to pH 12. The separation of proteins is based on reversible electrostatic interactions between the surface′s positively charged regions and the support. Proteins are retained efficiently on Fractogel® EMD SO3- (S) when the pH of the buffer is about 1 unit below their isoelectric points (pl).
The strength of the binding depends on the following:
- the buffer system
- pH value of the buffer which determines the surface charge of the protein
- the concentration of the counter ions
- the charge density on the support (protein binding capacity)