Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 179,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
€ 179,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenligand
(Trimethylammoniumethyl)
material
polypropylene housing
product line
Eshmuno®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, 1000 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
volume
1 mL
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
85 μm
capacity
~150 mL, resin binding capacity
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
separation technique
anion exchange
storage temp.
15-25°C
General description
8 x 20mm
Features and Benefits
Eshmuno® Q chromatography resin enables:
Superior productivity for downstream processing of biomolecules
- Purification of acidic and neutral proteins and peptides from different sources, including plasma
Superior productivity for downstream processing of biomolecules
- High flow rate versus pressure-flow behavior
- Excellent removal of impurities, such as HCP, leached Protein A, and viruses
- Robust and safe packing procedures
- Strong chemical stability
Analysis Note
Aussehen: entspricht
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® Q-Harz
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?