1.25171
Eshmuno® CP-FT Resin
RoboColumn Eshmuno® CP-FT, volume 0.2 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboColumn Eshmuno® CP-FT, 0.2ml
Größe auswählen
+43 1 3602 77 47 43oder
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter .Größe auswählen
About This Item
+43 1 3602 77 47 43oder
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter .Empfohlene Produkte
ligand
(Sulfoisobutyl)
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Eshmuno®
Form
prepacked column
Parameter
≤8 bar pressure
400 cm/hr max. flow rate
Säule ID × L
5 mm × 10 mm
Volumen
0.2 mL
Aktive Matrixgruppe
Polyvinyl Ether
Mittlere Partikelgröße
50 μm
Kapazität
~70 mL, resin binding capacity
Anwendung(en)
mAb
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Superior flow-through removal of mAb aggregates
- High product recoveries at high mass loadings
- Significant reduction in resin and buffer volume
- Smaller manufacturing footprint (smaller columns, buffer tanks, etc.)
- Low salt process conditions eliminate the need for dilution before subsequent ion exchange steps
- Significant reduction in processing volumes improves virus filtration and ultrafiltration processing economics
- Rigid base bead enables higher flow rates and easier column packing
- Strong chemical stability
- Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb downstream processing, more specifically polishing chromatography and the relevant associated products.