Dokumente
12-404
Sigma-Aldrich
Histone H3 Peptide
biotin conjugate, residues 21-44
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
product name
Histon H3-Peptid, Biotin-Konjugat, Reste 21-44, This gene contains introns & its mRNA is polyadenylated, unlike most histone genes. The protein encoded is a replication-independent member of the histone H3 family.
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
human ... H3F3B(3021)
Anwendung
Dieses Gen enthält Intronen und seine mRNA ist im Gegensatz zu den meisten Histon-Genen polyadenyliert. Das kodierte Protein gehört zur Replikations-unabhängigen Histon-H3-Familie.
Qualität
Regelmäßig als Substrat für Histon-modifizierende Enzyme beurteilt.
Physikalische Form
Lyophilisiert
Lagerung und Haltbarkeit
Lyophilisiert: 2 Jahre bei 4 °C Rehydriert: 6 Monate bei -20 ° C.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
DNA replication cycle in parthenogenetically developing eggs of the starfish Asterina pectinifera.
A Nomura,S Nemoto
Development, Growth & Differentiation null