Merck
122643
Millipore
ProteoExtract® Albumin/IgG-Entfernungskit, Maxi
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verwendung
sufficient for 10 sample(s) (IgG-containing; 60-180 μl each)
sufficient for 20 sample(s) (Albumin-containing; 60-180 μl each)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
protect from light
Aufnahme
sample type serum
sample type plasma
sample type cerebrospinal fluid (CSF)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Mehrweg-Säulen mit hoher Kapazität, die speziell für die schnelle und effiziente Entfernung von >80 % Albumin (Säule 1 enthält Albumin-Affinitätsharz) und IgG (Säule 2 enthält immobilisiertes Protein A) aus Körperflüssigkeitsproben, entweder an einem LC-Instrument oder manuell an einer Spritze, entwickelt wurden. Die Entfernung dieser reichlich vorkommenden Proteine ermöglicht einen verbesserten Nachweis von Proteinen mit geringem Vorkommen.
Komponenten
Zwei Albumintrennsäulen, eine IgG-Trennsäule, 10X-Albumin/IgG-Bindungspuffer, Albuminelutionspuffer, IgG-Elutionspuffer und ein Benutzerhandbuch.
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Prinzip
Das ProteoExtract Albumin/IgG-Entfernungskit, Maxi bietet ein praktisches, reproduzierbares und hochspezifisches Verfahren zum Entfernen von Serumalbumin und Immunglobulinen aus Körperflüssigkeitsproben. Das Kit stellt Säulen mit entweder einem neuartigen Albumin-spezifischen Affinitätsharz oder einem proprietären immobilisiertes Protein-A-Polymerharz bereit. Diese Säulen ermöglichen das Entfernen von mehr als 80 % von sowohl Serumalbumin als auch Immunglobulinen aus humanen Körperflüssigkeitsproben, wenn sie gemäß den in diesem Handbuch bereitgestellten Anweisungen verwendet werden. Die Säulen-Hardware wurde dazu entwickelt, eine kontrollierte Verwendung sowohl manuell als auch mit einem LC-Instrument zu ermöglichen. Wenn sie manuell verwendet werden, werden die Säulen als Spritzenvorsatzfilter verwendet. Wenn sie mit einem LC-Instrument verwendet werden, werden die Säulen über einen gängigen 10/32“-Anschluss (7,94 mm) unter Verwendung der bereitgestellten Adapter mit einem gängigen HPLC/FPLC-Instrument verbunden. Für Richtlinien zu Säulenverbindungen und -betrieb beziehen Sie sich bitte auf Abschnitt 3 dieses Handbuchs.
Angaben zur Herstellung
Die Albumintrennsäule enthält ein Harz, das für das Entfernen von Albumin aus humanen Proben optimiert wurde. Die bereitgestellten Säulen binden außerdem Albumine von anderen Spezies, jedoch mit geringerer Effizienz. Die dynamische Bindungskapazität einer Säule wurde als 6,1 ± 0,3 mg Humanalbumin in Bindungspuffer bei einem Durchfluss von 0,1 ml/min und 10 % Durchbruch bestimmt. Um Richtlinien für verschiedene Spezies bereitzustellen, haben wir die relative Menge von Albumin, das an die Albumintrennsäule gebunden ist, beurteilt (Tabelle 2).<div class="Bio_doc_image">
Tabelle 2: Albumintrennsäule
</div>Der mit dem Kit bereitgestellte Bindungspuffer wurde dazu optimiert, die spezifische Bindung von sowohl Albumin als auch Immunglobulinen an die jeweilige Säule ohne Notwendigkeit für einen Pufferaustausch zu ermöglichen. Dies ermöglicht die anschließende Verwendung der beiden Säulenarten entweder unabhängig mit dem Fluss durch die Albumintrennsäule als Probenladung für die IgG-Trennsäule oder indem die beiden Säulen direkt in Reihe geschalten werden. Die IgG-Trennsäule enthält Protein A, einen hochstabilen Oberflächenrezeptor, der von Staphylococcus aureus erzeugt wird. Protein A bindet den Fc-Abschnitt von IgG aus einer großen Anzahl von Spezies. Die dynamische Bindungskapazität der Protein-A-Säule wurde als 4,5 mg ± 0,2 mg Human-IgG in Bindungspuffer bei einem Durchfluss von 0,1 ml/min und 10 % Durchbruch bestimmt. Die bereitgestellten Trennsäulen sind garantiert wie angegeben funktionsfähig, wenn die gebundenen Proteine mit den bereitgestellten Entfernungspuffern eluiert und die Säulen gemäß den Herstellerangaben im Handbuch verwendet werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Nach Empfang den gesamten Inhalt des Kits bei 4 ° C aufbewahren. Vermeiden Sie das Einfrieren von ProteoExtract Blue und ProteoExtract Protein-A-Säulen. Einfrieren und Auftauen zerstört das Affinitätsharz und die Säulen funktionieren nicht mehr.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Boyle, M. D. P. und K. J. Reis., 1987. Biotechnology5, 697.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEOEXTRACT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pengchong Li et al.
Nature immunology, 22(9), 1107-1117 (2021-08-14)
The linkage between neutrophil death and the development of autoimmunity has not been thoroughly explored. Here, we show that neutrophils from either lupus-prone mice or patients with systemic lupus erythematosus (SLE) undergo ferroptosis. Mechanistically, autoantibodies and interferon-α present in the