Fortfahren mit
NUC101
Zellkernisolierung - Kit: Nuclei EZ Prep
sufficient for 25 nuclei preparations (~1-10×107 cells/preparation)
Synonym(e):
Rapid mammalian nuclei isolation kit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 419,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352207
€ 419,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 25 nuclei preparations (~1-10×107 cells/preparation)
Quality Segment
shelf life
1 yr at 2‑8 °C
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
cell analysis
foreign activity
nuclease and protease, free
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Das Nuclei EZ Prep-Kit wurde speziell für die rasche Isolierung der Zellkerne aus Säugetierzellen entwickelt. Das Kit liefert einen hohen Ertrag an Zellkernen aus häufig verwendeten Zelltypen.
Application
Geeignete Quelle für Nuklearkomponenten zur Produktion von Zellkernen für In-vitro-Apoptose-Assays und für funktionelle Studien.
Biochem/physiol Actions
Das Protokoll liefert einen hohen Ertrag an häufig verwendeten Säugetierzellkernen, sowohl von adhärenten (z. B. HEK293 und COS7) als auch nicht adhärenten (z. B. Jurkat und HFN7.1) Zelllinien und peripheren mononuklearen Blutzellen (PBMC). Die Präparationen eignen sich für eine Vielzahl von Zellbiologie-Anwendungen, z. B. als Quelle für Nuklearkomponenten wie Chromatin, genomische DNA, Histone und nukleäre RNA/RNP, die Produktion von Zellkernen für In-vitro-Apoptose-Assays und funktionelle Studien, wie die Untersuchung des Transkriptionsstatus von Zellen.
Other Notes
Alle Verfahren sollten auf Eis oder bei 2 - 8 °C durchgeführt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NUC201NXTRACT83913
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
-
packaging
-
shelf life
1 yr at 2‑8 °C
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
foreign activity
nuclease and protease, free
foreign activity
nuclease and protease, free
foreign activity
-
foreign activity
-
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 12 Questions  
  1. At the end of the protocol I will be with fixed nuclei or fresh nuclei? I need to know for the subsequent protocol that I will do
    1 answer
    1. Following the protocol will result in unfixed isolated nuclei
      Helpful?
  2. Can this buffer be used for frozen human lung tissue?
    1 answer
    1. Freezing and thawing processes may damage many cells and nuclei, potentially leading to the loss of nuclear components or contamination of the nuclei with cytoplasmic or other cellular components.
      Helpful?
  3. Can this buffer be used with ipscs and can the incubation be conducted in a thermocyler at 2-4C instead of on ice 
    1 answer
    1. Yes, this kit has been referenced to work with induced pluripotent stem cells (iPSCs). Although not tested, using a thermocycler set to 2-4°C will effectively maintain the required conditions as a viable alternative to using ice for the incubation steps during the nuclei isolation process. Please see the link below to review the publication referencing use with iPSCs.
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6992778/
      Helpful?
  4. What is the pH of the EZ-prep lysis buffer
    1 answer
    1. The complete formulation for the Lysis solution is given in the following reference. The lysis buffer in the kit is formulated the same, except without the Triton X-100 and the DTT.
      “Analysis of nuclear RNA”, Chapter 19, in RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization, Robert E. Farrell, Jr., Academic Press, San Diego, p. 406-437 (1998)
      Helpful?
  5. What is the formulation of the storage solution of NUC101?
    1 answer
    1. The storage solution for NUC101 (Product No. S8933) contains 2 mM MgCl2, 0.1 mM Na2EDTA, and no detergent in a Tris buffer (pH 8.0) with 30% glycerol.
      Helpful?
  6. Is the Nuclei isolation Kit Nuclei EZ Prep designed for DNA or protein isolation?
    1 answer
    1. The Nuclei isolation Kit Nuclei EZ Prep is designed for the isolation of intact nuclei containing nucleic acid and protein factors.
      Helpful?
  7. Can this kit be used with vertebrate cells which are not mammalian (such a avian cells)?
    1 answer
    1. Product NUC101 has been validated for use with mammalian samples. However, it has been used in many different species by independent laboratories. One study used Nuc201 with zebrafinch samples:
      https://www.nature.com/articles/s41467-021-22918-2
      Helpful?
  8. For the upcoming important phase of our project, we need the Nuclei EZ Prep Nuclei Isolation Kit. Do you have alternatives to this product in your range, which we can use for our Nuclei Isolation? Or are there any remaining stocks that we can use.
    1 answer
    1. The NUC201 Nuclei Isolation Kit is an available alternative for this product. The NUC201 method includes centrifugation in a sucrose solution which offers additional protection to the nuclei, but may result in a lower yield when compared to the NUC101. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/210/075/nuc201bul.pdf
      For additional questions regarding this product option, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  9. Can Product NUC101, Nuclei Isolation Kit, be used to capture soluble nuclear proteins?
    1 answer
    1. The kit was originally designed to produce nuclei that are competent for transcription run-on/run-off assays to measure transcription from pre-engaged polymerase complexes on the nuclear DNA. It was not designed for the separation or isolation of soluble nuclear proteins. The researcher might be advised to try the NXTRACT nuclear extraction kit, which allows for the isolation of "intact" nuclei from other cellular components before the lysis of the nuclear membrane.
      Helpful?
  10. Can I use Product NUC101, Nuclei Isolation Kit, on frozen cells?
    1 answer
    1. It is likely that the freezing and thawing processes will damage many of the cells and nuclei, which could lead to loss of nuclear components and/or contamination of the nuclei with cytoplasmic or other cellular components.
      Helpful?
1–10 of 12 Questions  