Fortfahren mit
1.17174
MAS-100 Iso MH® Externer mikrobieller Luftkeimsammler
Pre-assembled for one head with USB and digital I/O interfaces
Synonym(e):
MAS-100 Iso MH Steuereinheit mit 1 Sammelkopf
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34.260,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
€ 34.260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum hardware
agency
according to ISO 14698
feature
installed ( )
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
MAS-100 Iso MH®
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
storage temp.
no temp limit
General description
Der MAS-100 ISO MH® ist für die Überwachung der Luft in Isolatoren und RABS auf mikrobiologische Kontamination geeignet, kann aber auch zur Probenahme an Fixpunkten in Reinräumen verwendet werden. Wie alle anderen MAS-100 Luftkeimsammler basiert er auf dem Andersen-Impaktionsprinzip. Die Steuereinheit mit elektronischen und beweglichen Gebläseteilen kann außerhalb des kritischen Bereichs verbleiben, während der einzelne Probenahmekopf für Standard-Petrischalen (90–100 mm) Proben im Sicherheitsbereich sammelt. Die Schlauchleitung kann bei Dekontamination mit VHP bis zu 10 m und ohne Dekontamination mit VHP bis zu 50 m lang sein.
Dank des innovativen Doppelventilsystems können die Probenahmeköpfe in das Dekontaminationsverfahren mit VHP integriert werden. Jedes Gerät verfügt sowohl über eine Pumpe zum Sammeln der Luft als auch über eine Sterilisationspumpe, die beide selbstständig arbeiten.
Die vollautomatische Kalibrierung des Geräts garantiert einen maximalen Wirkungsgrad und höchste Genauigkeit. Das System misst den Luftfluss und reguliert ihn auf einen konstanten Wert von 100 l/min. Mit ±2,5 % erzielen diese Systeme die höchste Luftflussgenauigkeit. Zum Vergleich: Die Genauigkeit bei anderen Geräten kann bis zu ±10 % variieren. Die Instrumente werden nach GAMP 5 konzipiert und gebaut und gemäß ISO 14698-1 von unabhängiger Stelle validiert. Sie besitzen einen sehr guten physikalischen Wirkungsgrad und erzielen einen D50-Wert von unter 1,1 μm sowie einen hohen biologischen Wirkungsgrad. Die Wirkungsgrade und D50-Werte sind von der Schlauchlänge unabhängig und mit den anderen Luftkeimsammlern vergleichbar.
Diese Version ist mit einem Ventil für einen Probenahmekopf und zur Kommunikation mit RS232-, USB- und Digitaleingabe/-ausgabe-Schnittstellen ausgestattet. Falls andere Kommunikationsschnittstellen erforderlich sein sollten, sind zwei alternative Modelle erhältlich: die MAS-100 ISO MH® Steuereinheit mit Ethernet und 1 Kopf mit Ethernet-Schnittstelle und die MAS-100 ISO MH® Steuereinheit mit Profibus und 1 Kopf mit Profibus-Schnittstelle.
Die Probenahmebasis (Standard- oder reinigungsfreundliche Version) sowie die Lochdeckel können je nach spezifischen Anforderungen der Probenahmestelle und des Arbeitsablaufs separat ausgewählt werden.
Application
Die MAS-100 ISO MH® Steuereinheit mit 1 Kopf ist für die mikrobiologische Luftüberwachung in Isolatoren, RABS und Reinräumen geeignet. Die Luftkeimsammler werden verbreitet in pharmazeutischen Anwendungen eingesetzt.
Other Notes
Steuereinheit mit einem Ventilanschluss (einschl. Kabel) für einen Probenahmekopf, geeignete Phoenix-Steckverbinder, USB-Kabel, digitales E/A-Modul, USB-Stick mit sämtlichen Handbüchern und Dokumentationen.
Legal Information
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.171781.171441.17118
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
material
aluminum hardware
material
aluminum hardware
material
aluminum hardware
material
aluminum hardware
manufacturer/tradename
MAS-100 Iso MH®
manufacturer/tradename
MAS-100 Iso MH®
manufacturer/tradename
MAS-100 Iso MH®
manufacturer/tradename
MAS-100 Iso MH®