Merck
1.19132
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-8e, 10µm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
Materialien
spherical silica gel
Qualitätsniveau
Parameter
≤40 bar max. pressure
Porengröße
10 nm mean pore size
Anwendung(en)
plasma purification
plasma purification
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
2-30°C
Rechtliche Hinweise
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable