Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 202,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Nitrat-Küvettentest in Seewasser, photometric, 0.10-3.00 mg/L (NO3-N), 0.4-13.3 mg/L (NO3-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrate
measuring range
0.10-3.00 mg/L (NO3-N), 0.4-13.3 mg/L (NO3-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Resorcinol)
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser Spectroquant® Nitrat-Küvettentest wurde speziell für die Analyse von geringen Nitratkonzentrationen in Meerwasser oder sonstigen Wasserproben mit hohem Chloridgehalt entwickelt. Nitrat ist ein essenzieller Nährstoff für das Wachstum von Tieren und Pflanzen. Erhöhte Nitratkonzentrationen können jedoch für Tiere und Menschen – insbesondere für Schwangere und Kinder – ein Gesundheitsrisiko darstellen.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description photometric, 0.10-3.00 mg/L (NO3-N), 0.4-13.3 mg/L (NO3-), Spectroquant® | description photometric, 0.5-18.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant® | description photometric, 0.2-17.0 mg/L (NO3-N), 0.9-75.3 mg/L (NO3-), Spectroquant® | description photometric, 0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-), Spectroquant® |
| specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrite |
| detection method photometric (Resorcinol) | detection method photometric (Nitrospectral) | detection method photometric (Resorcinol) | detection method photometric (Griess’ reaction) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.10-3.00 mg/L (NO3-N), 0.4-13.3 mg/L (NO3-) | measuring range 0.5-18.0 mg/L (NO3-N), 2.2-79.7 mg/L (NO3-) | measuring range 0.2-17.0 mg/L (NO3-N), 0.9-75.3 mg/L (NO3-) | measuring range 0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) aquaculture |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrat-Küvettentest in Seewasser
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 Oral
target_organs
Central nervous system,Blood
hcodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?