Produktname
Salzsäure, fuming 37%, for analysis max. 0.001 ppm Hg EMSURE®
Quality Segment
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
190 hPa ( 20 °C), 3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥36.5% (alkalimetric)
form
liquid
SMILES string
Cl
impurities
≤0.001 ppm Hg (Mercury), ≤0.002 ppm Sb (Antimony), ≤0.01 ppm As (Arsenic), ≤0.01 ppm Cd (Cadmium), ≤0.01 ppm Co (Cobalt), ≤0.01 ppm Li (Lithium), ≤0.01 ppm Mn (Manganese), ≤0.01 ppm Sr (Strontium), ≤0.01 ppm V (Vanadium), ≤0.02 ppm Ba (Barium), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Cr (Chromium), ≤0.02 ppm Cu (Copper), ≤0.02 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.02 ppm Ni (Nickel), ≤0.02 ppm Pb (Lead), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.05 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Mg (Magnesium), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.15 ppm Al (Aluminium), ≤0.2 ppm Fe (Iron), ≤0.5 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Free chlorine (Cl), ≤0.5 ppm Na (Sodium), ≤0.5 ppm Phosphate (PO4), ≤1 ppm NH? (Ammonium), ≤1 ppm Sulfate (SO4), ≤1 ppm Sulfite (SO3), ≤50 ppm Bromide (Br)
ign. residue
≤5 ppm (as SO4)
color
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 20 °C, 1.19 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthese von Zinkoxid-Nanostäben aus einer Zinkborat-Vorstufe: In dieser Studie wird Salzsäure bei der Synthese von Zinkoxid-Nanostäben verwendet, die für Superkondensatoranwendungen wichtig sind. Sie unterstreicht die entscheidende Rolle von Salzsäure in der Nanomaterialforschung und erweitert die Grenzen der Energiespeichertechnologie (Lefdhil et al., 2023).
- An improved digestion and analysis procedure for silicon in plant tissue: Salzsäure wird zum Aufschluss von Pflanzengewebe für die Analyse des Siliziumgehalts verwendet, was landwirtschaftliche und biologische Forschungsmethoden verbessert und die Bedeutung von Salzsäure in wissenschaftlichen Studien, die eine präzise chemische Verarbeitung erfordern, widerspiegelt (Langenfeld und Bugbee, 2023).
- N-N(+) Bond-Forming Intramolecular Cyclization of O-Tosyloxy β-Aminopropioamidoximes and Ion Exchange Reaction: In dieser Forschungsarbeit spielt Salzsäure eine wichtige Rolle bei der organischen Synthese, was ihre Vielseitigkeit bei der Entwicklung pharmazeutischer Verbindungen aufzeigt. Die Studie liefert Einblicke in die Synthese komplexer organischer Verbindungen, die in der medizinischen Chemie von entscheidender Bedeutung sind (Kayukova et al., 2023).
Analysis Note
Farbe: ≤ 10 Hazen
Bromid (Br): ≤ 50 ppm
Freies Chlor (Cl): ≤ 0,5 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 0,5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 1 ppm
Sulfit (SO₃): ≤ 1 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
As (Arsen): ≤ 0,01 ppm
Ba (Barium): ≤ 0,02 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0,02 ppm
Bi (Bismut): ≤ 0,1 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,5 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,01 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,01 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,02 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,02 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,2 ppm
Ge (Germanium): ≤ 0,05 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 0,001 ppm
K (Kalium): ≤ 0,1 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,01 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,1 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,01 ppm
Mo (Molybdän): ≤ 0,02 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 1 ppm
Na (Natrium): ≤ 0,5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,02 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,02 ppm
Sb (Antimon): ≤ 0,002 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,01 ppm
Ti (Titan): ≤ 0,1 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,05 ppm
V (Vanadium): ≤ 0,01 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,05 ppm
Zr (Zirkonium): ≤ 0,1 ppm
Glührückstand (als SO₄): ≤ 5 ppm
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials