1.12668
HPTLC plates, Silica gel 60 DIOL F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
HPTLC Silica gel 60 DIOL Plates
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
HPTLC: suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
10 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Glass plates 10 x 10 cm
Anwendung
Glass HPTLC Silica gel 60 DIOL F₂₅₄s plates. Silica gel HPTLC plates size 10 x 10 cm, 25 sheets.
Verlinkung
Replaces: 12668-5; 12668