Merck
112252
Sigma-Aldrich
Saurer Säugetier-Chitinase-Inhibitor, Bisdionin F
The Acidic Mammalian Chitinase Inhibitor, Bisdionin F controls the biological activity of Acidic Mammalian Chitinase.
Synonym(e):
Saurer Säugetier-Chitinase-Inhibitor, Bisdionin F
Größe auswählen
5 MG
€ 213,00
€ 213,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 213,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.37
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.54
€ 213,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear, nearly colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C=N1)C2=C1N(C)C(N(C2=O)CCCN3C(N(C)C(N=CN4)=C4C3=O)=O)=O
InChIKey
PUHJHZQYIBJCSQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, konkurrierender Inhibitor von saurer Säugetier-Chitinase (AMCase, Acidic Mammalian Chitinase) (IC50 = 0,92 µmol/l und Ki = 0,42 µmol/l für hAMCase sowie IC50= 2,2 µmol/l für mAMCase, in vitro), der eine 20-fache Selektivität für hAMCase gegenüber hCHIT1 zeigt. Er verringert die Chitinase-Enzymaktivität (5 mg/kg, i.p.) in den Lungen von Kontrollmäusen bei Allergenprovokation mit PBS und OVA. Außerdem schwächt er die Lungen-Chitinaseaktivität, verringert den Eosinophilstrom und verbessert die Atmungsfunktion in vivo in einem Mausmodell von allergischer Entzündung. Bei Mäusen mit Allergenprovokation durch OVA löst er auch Neutrophilie in der Lunge aus.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Sutherland, T.E., et al. 2011. Chem. Biol.18, 569.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yifan Wu et al.
PLoS neglected tropical diseases, 18(2), e0011930-e0011930 (2024-02-07)
Ascariasis (roundworm) is the most common parasitic helminth infection globally and can lead to significant morbidity in children including chronic lung disease. Children become infected with Ascaris spp. via oral ingestion of eggs. It has long been assumed that Ascaris