Merck
1.09944
Supelco
Essigsäure -Lösung
for 1000 ml, c(CH₃COOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Synonym(e):
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.05
Beilstein:
506007
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Konzentration
0.1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
2.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5