Merck
1.09799
Supelco
p-Xylene
reference substance for gas chromatography
Synonym(e):
Dimethylbenzol, 1,4-Dimethylbenzol
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,4-(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
203-396-5
Dampfdruck
8.7 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
540 °C
Wirksamkeit
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.1-7 % (v/v)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
bp
138.4 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
13.3 °C
Übergangstemp.
flash point 24 °C
Löslichkeit
0.2 g/L
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99.5
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4