Wichtige Dokumente
1.09771
Supelco
N-(Trimethylsilyl)imidazole
for gas chromatography
Synonym(e):
N-(Trimethylsilyl)imidazole, TSIM
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
242-040-3
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
540 °C (DIN 51794)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
bp
212 °C (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
-42 °C
Übergangstemp.
flash point 66 °C (DIN 51755 Part 1)
Dichte
0.955-0.959 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
InChIKey
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 95.0
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup