Merck
1.09604
Supelco
n-Heptadecane
reference substance for gas chromatography
Synonym(e):
n-Heptadecane
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)15CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
211-108-4
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.3% (GC)
Form
liquid
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
bp
302 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
22 °C
Übergangstemp.
flash point 148 °C
Dichte
0.78 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChIKey
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC): ≥ 99.3 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
300.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
149 °C - closed cup