Wichtige Dokumente
8.05805
Sigma-Aldrich
Quinaldine
for synthesis
Synonym(e):
Quinaldine, 2-Methylquinoline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
202-085-1
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
1230 mg/kg LD50, oral (Rat)
1870 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
6.9 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
246.9 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-2 °C
Übergangstemp.
flash point 79 °C
Dichte
1.06 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
n1c2c(ccc1C)cccc2
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
InChIKey
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.059 - 1.061
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup