Merck
1.08882
SAFC
Zinksulfat-Monohydrat
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Zinksulfat-Monohydrat, Schwefelsäure-Zinksalz-Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
O4SZn · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.45 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-793-3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
pH-Wert
4.0-5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
350 g/L (anhydrous substance)
Dichte
3.2 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Zn+2].[S](=O)(=O)([O-])O.[O-H]
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
InChIKey
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Zinksulfat wird in der Regel in topischen Formulierungen oder als Mineralstoffergänzung eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.