Merck
1.28210
SAFC
Zinksulfat Heptahydrat
FCC, GB
Arzneimittelherstellung
About This Item
Lineare Formel:
ZnSO4 · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-793-3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
GMO free
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Agentur
GB
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Form
powder
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChIKey
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Zinc sulfate is a mineral salt broadly used as supplement for nutrition.
Verpackung
1282100003 (3X1 kg); 1282101001 (1 kg); 1282105001 (5 kg); 1282108025 (25 kg)
1282100003 (Sample kit); 1282101001 (Plastic bottle); 1282105001 (Plastic bottle); 1282108025 (PE bag in plastic bucket)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable