Fortfahren mit
108704
1-Thioglycerin
EMPROVE® ESSENTIAL, NF
Synonym(e):
α-Monothioglycerol, α-Thioglycerol, 3-Mercapto-1,2-propandiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 596,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.420,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.16
EC Number:
202-495-0
UNSPSC Code:
12352105
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1732046
€ 596,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
NF
form
liquid
packaging
pkg of 500g (1087040500), pkg of 50g (1087040050)
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OCC(O)CS
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
InChI key
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Produkten für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die Produktion erfolgt unter Einhaltung der MQ-500-Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M175388640M6145
description
EMPROVE® ESSENTIAL, NF
description
≥97%
description
≥99.0% (GC)
description
liquid, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97% (titration)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
agency
NF
agency
-
agency
-
agency
-
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Thioglycerin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung