Fortfahren mit
88640
1-Thioglycerin
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
α-Monothioglycerol, α-Thioglycerol, 3-Mercapto-1,2-propandiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 680,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.16
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-495-0
Beilstein/REAXYS Number:
1732046
MDL number:
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.527 (lit.), n20/D 1.528
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(O)CS
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
InChI key
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Thioglycerin ist ein Derivatisierungsmittel und wurde zur Untersuchung der pH-abhängigen Photolumineszenz von wässrigen CdTe-Nanokristallen mit Thiol-Endgruppen verwendet. 1-Thioglycerol wird zur Entwicklung und zum Testen von Thiol-funktionalisierten Copolymeren eingesetzt. 1-Thioglycerol wird auch als Post-Modifikations-Substanz bei der Erzeugung von atypischen Peptid-Foldameren verwendet.Potenzieller Ersatz für 2-Mercaptoethanol; Sonde zur Untersuchung von Lymphozytenaktivierung[1].
Preparation Note
Dieses Produkt ist mit Ethanol mischbar (1 ml/mL, 50 %, v/v) und erzeugt eine klare, farblose Lösung. Es ist auch mit Wasser mischbar (0,1 M).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Thioglycerin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the concentration of the 1-thioglycerol?
    1 answer
    1. The liquid is not a solution of 1-thioglycerol in some solvent. Rather, it is a neat liquid (i.e., essentially pure 1-thioglycerol). Based on a density of 1.245 g/mL and a molecular weight of 108.2 g/mole, one can calculate an effective molarity of 11.5 M. This information may be found on the M1753 product information sheet.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.