Merck
1.07047
Supelco
1,4-Dioxan
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Diethylenoxid, Dioxan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
Beilstein:
102551
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
bp:
100-102 °C (lit.)
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Selbstzündungstemp.
356 °F
Expl.-Gr.
22 %
dilution
(for routine analytical applications)
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
100-102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChIKey
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)