Fortfahren mit
1.05866
Magnesiumoxid
for analysis (max.0.001% SO4) EMSURE® ACS
Synonym(e):
Magnesiumoxid, Magnesia usta
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 875,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
MgO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.30
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-171-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
€ 262,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥97% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.02% Substances insoluble in hydrochloric acid, ≤0.02% Substances precipitated by ammonia, ≤0.4% Substances soluble in water
loss
≤2% loss on ignition, 1000 °C
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
3600 °C/1000 hPa
mp
2800 °C
density
3.58 g/cm3 at 25 °C
bulk density
100 kg/m3
anion traces
carbonate (CO32-): ≤1.5%, chloride (Cl-): ≤0.01%, nitrate (NO3-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.001%, sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.02%
cation traces
As: ≤0.0001%, Ba + Sr (as Ba): ≤0.005%, Ca: ≤0.05%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Mn: ≤0.0005%, N: ≤0.002%, Na: ≤0.25%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identität: entspricht
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 97 %
Aussehen der Lösung: entspricht
In Wasser lösliche Substanzen: ≤ 0,4 %
In Salzsäure unlösliche Substanzen: ≤ 0,02 %
Mit Ammoniak ausfällbare Substanzen: ≤ 0,02 %
Carbonat (als CO₂): ≤ 1,5 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,001 %
Sulfat und Sulfit (als SO₄): ≤ 0,02 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,003 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,05 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,005 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,25 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Zn (Zink): ≤ 0,0005 %
Barium und Strontium (als Ba): ≤ 0,005 %
Glühverlust (1000 °C): ≤ 2,0 %
Entspricht ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.05865243388220361
form
solid
form
solid
form
powder
form
beads or granules (May Contain Dark Specs), powder
assay
≥97% (complexometric)
assay
≥97% (complexometric)
assay
97%
assay
98%
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
mp
2800 °C
mp
2800 °C
mp
2852 °C (lit.)
mp
2852 °C (lit.)
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumoxid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c