Merck
GF38527027
Magnesium oxide
rod, 6.35 mm diameter, length 275 mm, stabilized with 3% yttria
Synonym(e):
MG607920
Größe auswählen
1 EA
€ 1.060,00
€ 1.060,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.060,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
€ 1.060,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 385-270-27
Länge
275 mm
Durchmesser
6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)