Merck
1.05750
Supelco
TLC Silica gel 60 F₂₅₄
pkg of 50 sheets, sheet L × W 4 cm × 8 cm, plastic support
Größe auswählen
50 UNITS
€ 86,10
€ 86,10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 UNITS
€ 86,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
€ 86,10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
plastic support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 50 sheets
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
5 cm × 20 cm
Blatt L × B
4 cm × 8 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
50 Plastic sheets 4 x 8 cm
Our classical silica TLC plates are based on a combination of our proven silica gel 60 and the addition of a unique polymeric binder resulting in a very adherent and hard surface that will not crack or blister and even allow writing with a pensil on the surface without risk to damage the layer.
Anwendung
Plastic TLC plate, silica gel coated with flourescent indicator F254. The silica gel TLC plates come in a quantity of 50 size 4x8 cm for thin layer chromatography applications.
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt. Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 10 - 12 µm
Schichtdicke: 140 - 240 µm
Dickenschwankung: ≤ 40 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
16 - 26
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 40 - 50
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 59 - 69
Typischer Wert, gemessen an einer konditionierten Folie
Eluent: Toluol (45% rel. Feuchte)