Wichtige Dokumente
1.04527
Supelco
3-Methyl-2-benzothiazolinon-hydrazonhydrochlorid
GR for analysis Reag. Ph Eur
Synonym(e):
3-Methyl-2-benzothiazolinon-hydrazonhydrochlorid, MBTH
Größe auswählen
10 G
€ 236,00
€ 236,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 236,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10ClN3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
224-393-5
NACRES:
NA.05
€ 236,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
149 mg/kg LD50, oral (Rat)
12300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
3-4 (20 °C, 4 g/L in H2O)
Schüttdichte
748 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C8H9N3S.Cl/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;/h2-5H,9H2,1H3;/b10-8+;
InChIKey
WAGARHVUZQWORV-VRTOBVRTSA-N
Anwendung
  • Kinetic spectrophotometric determination of ethamsylate in dosage forms: Die Forschungsarbeit beschreibt eine kinetische spektrophotometrische Methode zur Bestimmung von Ethamsylat unter Verwendung von 3-Methyl-2-benzothiazolinon-Hydrazonhydrochlorid. Die Methode ist effizient für die Analyse von Ethamsylat in verschiedenen pharmazeutischen Formulierungen (El-Enany et al., 2007).
  • Spectrophotometric determination of dobutamine hydrochloride using 3-methylbenzothiazolin-2-one hydrazone: In dieser Studie wird eine spektrophotometrische Methode zur Analyse von Dobutaminhydrochlorid vorgestellt, die den Nutzen von 3-Methyl-2-benzothiazolinon-Hydrazonhydrochlorid in der analytischen Chemie für pharmazeutische Anwendungen unterstreicht (el-Kommos, 1987).
  • Microdetermination of D-amino acids and D-amino acid oxidase activity with 3,methyl-2-benzothiazolone hydrazone hydrochloride: In dieser Forschungsarbeit wird eine Mikrobestimmungsmethode für D-Aminosäuren und D-Aminosäure-Oxidase-Aktivität unter Verwendung von 3-Methyl-2-benzothiazolinon-Hydrazonhydrochlorid vorgestellt, die einen Beitrag zu biochemischen Analysetechniken leistet (Soda, 1968).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99
Identität (IR-Spektrum): entspricht
pH-Wert (0,4 %; Wasser): 3–4
Schmelzpunkt: ca. 270
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 1,0 %
Eignung für die Bestimmung von Aldehyden: entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable