1.02792
Kupfer(II)-sulfat
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Kupfer(II)-sulfat, Kupfermonosulfat wasserfrei
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
BP
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
Wirksamkeit
481 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
203 g/L
Dichte
3.60 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable