Fortfahren mit
451657
Kupfer(II)-sulfat
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Kupfersulfatlösung nach Fehling
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CuSO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.61
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-847-6
MDL number:
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor pressure
7.3 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: copper
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
density
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
General description
Die anhydrische Form von Kupfersulfat kommt als Mineral Hydrocyanit vor. Sie weist eine rhombische kristalline Morphologie auf. Sie zersetzt sich bei Temperaturen über 600 oC. CuSO4-Hydrat wird durch Zugabe von verdünnter Schwefelsäure auf Kupfer(II)-oxid oder Kupfer(II)-carbonat hergestellt, wobei bei der Kristallisation blaue triklinische Pentahydratkristalle gebildet werden. Bei der industriellen Herstellung von CuSO4 wird eine heiße Mischung aus verdünnter Schwefelsäure und Kupferschrott einem Luftstrom ausgesetzt.
Application
Dieses anhydrische Salz kann in der Galvanik- und Bergbauindustrie sowie zur Holzkonservierung in Kombination mit Chrom und Arsen verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
908940C1297209198
description
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
description
free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
ACS reagent, ≥98.0%
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98.0%, 98.0-102.0% (ACS specification)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kupfer(II)-sulfat
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf