1.02374
Natriumbicarbonat
special grade, Ph. Eur., BP, JP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Natriumhydrogencarbonat, Natron
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp (Schmelzpunkt)
270 °C (decomposition)
Löslichkeit
96 g/L
Dichte
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable