1.00415
A-1 Medium
GranuCult® prime, suitable for microbiology, for coliforms
Synonym(e):
Coliform culture media
Empfohlene Produkte
Agentur
US EPA 8368
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult® prime
Verpackung
pkg of -500 g
Lagerbedingungen
dry media (Tightly closed)
protect from light
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Farbe
light brown
pH-Wert
6.7-7.1 (25 °C, 31.5 g/L in H2O)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
coliforms
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- GranuCult® prime offers superior granulated culture media
- Safe and sustainable due to reduced risks associated with fine dust and toxic substance inhalation, resulting in a safer work environment
- Excellent wettability, solubility, and free flowing properties
- Convenient, with minimal component separation and clumping, even under warm or humid conditions
- High batch-to-batch reproducibility
- Prolonged shelf life of up to five years
- High number of test strains exceeding all regulatory demands
- Granulation technology allowing many supplements to be included, with no need to add these separately
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): gelblich bis gelb
pH-Wert (25 °C): 6.7 - 7.1
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): kein bis mäßig
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): kein bis mäßig
Wachstum (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): kein
Wachstum (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): kein
Gas (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gas (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Gas (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): kein oder schwach
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Gas (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): -
Gas (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Bebrütung: 3 Std.; 35 °C; aerob. 19 - 23 Std.; 44,5 °C.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)