Wichtige Dokumente
06-821-I
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PKC-epsilon-Antikörper (Ser729)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
PKCepsilon, PKCe, Protein kinase C epsilon type, nPKC-epsilon
Größe auswählen
100 μL
€ 544,00
€ 544,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 544,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 544,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer729)
Angaben zum Gen
human ... PRKCE(5581)
Allgemeine Beschreibung
Proteinkinase C-epsilon (PKC-epsilon) hat eine Molekülmasse von ~87 kDa (migriert in ruhenden Zellen überwiegend bei 95 kDa) und ist ein Mitglied der neuartigen Gruppe (nPKC: sensitiv gegenüber Diacyglycerin, Phosphatidylserin und Phorbolestern) der PKC-Familie von Serin-/Threoninkinasen, die an einer Reihe von physiologischen Abläufen beteiligt sind, einschließlich Mitogenese, Zellüberleben, Metastase und Transkriptionsregulation. PKC-epsilon ist ein Aktin-Zytoskelett-regulierendes Protein, dessen Überexpression einen onkogenen Phänotyp verleiht, indem sie die Ras-Signalkaskade beeinflusst. PKC-epsilon wird durch PDK1 an Threonin 566 phosphoryliert und autophosphoryliert anschließend am Turn-Motiv Threonin 710 und am hydrophoben Motiv Serin 729. Das katalytisch inaktive PKC-epsilon wird an Serin 729 nicht phosphoryliert. Die Phosphorylierung an Serin 729 wird durch mTOR-abhängige Signalwege vermittelt, spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation der subzellulären Lokalisierung von PKC-epsilon und ist für das Auftreten der PKC-epsilon Spezies mit einer Molekülmasse von 92 kDa verantwortlich.
Spezifität
Dieser Antikörper weist eine Kreuzreaktivität mit den Isoformen PKC-beta (Ser661), PKC-delta (Ser655) und möglicherweise PK-Calpha (Ser729), die alle das GF(pS)Y-Motiv enthalten, auf.
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Ser729
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das an Ser729 phosphorylierter humaner PKC entspricht.
Anwendung
Der Anti-Phospho-PKC-epsilon-Antikörper (Ser729) ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf PKC-epsilon abzielt und in Western Blot und geprüft wurde.
Western-Blot-/Peptidhemmungsanalyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer früheren Charge wies Phospho-PKC-epsilon (Ser729) in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot/Peptidhemmungsanalyse an C6-Zelllysat.
Western-Blot-/Peptidhemmungsanalyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Phospho-PKC-epsilon (Ser729) in 10 µg C6-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~95 kDa und ~80 kDa gemessen. Dieses Protein wurde bei ~95 kDa und 80 kDa nachgewiesen (England, K. and Rumsby, M. G., et al. (2000). Biochem J. 352(Pt 1):19-26.).
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ioannis Smyrnias et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 117, 1-18 (2018-02-23)
The shortening of sarcomeres that co-ordinates the pump function of the heart is stimulated by electrically-mediated increases in [Ca2+]. This process of excitation-contraction coupling (ECC) is subject to modulation by neurohormonal mediators that tune the output of the heart to
Joana Santos et al.
Oncoscience, 2(5), 497-507 (2015-06-23)
Gastrin-releasing peptide receptor (GRPR) is known to be overexpressed in several human malignancies, including prostate cancer, and has been implicated in multiple important neoplastic signaling pathways. We recently have shown that GRPR is an ERG and ETV1 target gene in