06-1363
Anti-SRp30a (SF2) Antibody
from rabbit
Synonym(e):
serine/arginine-rich splicing factor 1, pre-mRNA-splicing factor SF2, P33 subunit, SR splicing factor 1, splicing factor 2, splicing factor, arginine/serine-rich 1, Alternative-splicing factor 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRSF1(6426)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
RNA-Stoffwechsel & Bindungsproteine
1:500 dilution from a representative lot detected SRp30a in NIH/3T3 cells.
Qualität
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected SRp30a on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
NIH/3T3 cell lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable