05-886R
Anti-phospho-STAT5A/B (Tyr694/699) Antibody, clone 94-10C-9-10C-2, rabbit monoclonal
clone 94-10C-9-10C-2, from rabbit
Synonym(e):
signal transducer and activator of transcription 5A/B
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
94-10C-9-10C-2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr694/pTyr699)
Angaben zum Gen
human ... STAT5A(6776)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected STAT5 A/B on 10 µg of U937 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Hinweis zur Analyse
GMCSF treated and untreated U937 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable