Merck
MABT64
Anti-Nektin-4/PVRL4-Antikörper, Klon N4.61
clone N4.61.2, from mouse
Synonym(e):
poliovirus receptor-related 4, Ig superfamily receptor LNIR, nectin 4, poliovirus receptor-related protein 4, nectin-4, Nectin-4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
N4.61.2, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, IP
Citations:
4
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
N4.61.2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PVRL4(81607)
General description
55 kDa berechnet
Nektin-4 ist auch als poliovirus receptor-related protein 4 (PRR4 oder PVRL4) bekannt. Nektine sind Rezeptoren für das Herpes-simplex-Virus. Nektin-4 ist ein Immunglobulin-ähnliches Transmembranzelladhäsionsprotein, das auch eine Rolle bei der Neuralrohrbildung mit N-Cadherin spielt. Nektin-4 ist durch ein Afadin in der Zelle mit dem Aktin-Zytoskelett verbunden. Nektin-4 kommt überwiegend in Human-Plazenta vor. In Mäusen ist die Expression jedoch vielfältig. Nektin-4 haftet primär an Zellen, die Nektin-1 exprimieren, an und umgekehrt.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das humanem Nektin-4 entspricht.
Application
Anti-Nektin-4/PVRL4-Antikörper, Klon N4.61 ist ein Antikörper gegen Nektin-4/PVRL4 zur Verwendung in IH, ELISA und IP.
ELISA-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in ELISA verwendet (Fabre-Lafay, S., et al. (2005). Journal of Biological Chemistry. 280(20):19543–19550)
Immunpräzipitations-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IP verwendet (Fabre-Lafay, S., et al. (2005). Journal of Biological Chemistry. 280(20):19543–19550).
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Überstand in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Duktalkarzinomgewebe
Mittels Immunhistochemie in Duktalkarzinomgewebe beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:400-Verdünnung dieses Antikörpers wies Nektin-4/PVRL4 in Duktalkarzinomgewebe nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c