Merck
Alle Fotos(4)
Dokumente
05-745R
Sigma-Aldrich
Anti-Trimethyl-Histon H3(Lys4)-Antikörper, Klon 15-10C-E4, Kaninchen, monoklonal
clone 15-10C-E4, Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
15-10C-E4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
trimethylation (Lys4)
Angaben zum Gen
human ... H3F3B(3021)
Allgemeine Beschreibung
Rekombinante Version von Katalognr. 05-745, Klon MC315
Spezifität
Aufgrund der Sequenzhomologie ist eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies ist zu erwarten
Erkennt Histon H3 mit Trimethyl-Lysin 4 und in geringeren Mengen Dimethyl-Lysin 4. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Immunogen
BSA-konjugiertes, synthetisches Peptid, das die Sequenz …RTme3KQT… enthält, wobei me3K dem Trimethyl-Lysin 4 von humanem Histon H3 entspricht.
Anwendung
ChIP-Seq-Analyse:
Daten einer repräsentativen Charge. Die Chromatin-Immunpräzipitation wurde mit dem Magna ChIP HiSens-Kit (Katalognr. 17-10460), 3 µl Anti-Trimethyl-Histon H3 (Lys4)-Antikörper (Katalognr. 05-745R), 20 µl Protein A/G-Beads und 1E6 vernetztem HeLa-Zellen-Chromatin durchgeführt, gefolgt von einer DNA-Aufreinigung mit magnetischen Beads. Aus Input- und ChIP-DNA-Proben wurden unter Verwendung von Standardprotokollen mit barcodierten Illumina-Adaptern Bibliotheken erstellt und auf dem Illumina HiSeq-Instrument analysiert. Ein Übermaß von 18 Millionen Reads von FastQ-Dateien wurden nach der Entfernung des TagDust-Tags (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/) mit Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) kartiert. Peaks wurden mit MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/) identifiziert, wobei Peaks und Reads im UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) von BigWig und BED-Dateien als benutzerdefinierter Track dargestellt werden. Die höchsten 25 % der identifizierten Peaks in den Datensätzen 05-745R und 07-473 zeigten eine Überlappung von 99 % mit Peaks, die im Track ENCODE H3K4me3 BROAD Histone für HeLa S3 identifiziert wurden.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Verwenden Sie den Anti-Trimethyl-Histon H3 (Lys4)-Antikörper Klon 15-10C-E4, rekombinant (monoklonaler Antikörper von Kaninchen), der sich in WB, ChIP, ChIP-seq, ELISA, PIA, Mplex und DB bewährt hat, um Trimethyl-Histon H3 (Lys4) nachzuweisen, auch als H3K4me3, Histon H3 (Trimethyl K4) bekannt.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an HeLa-Zellkernextrakt beurteilt.
Zielbeschreibung
17 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 05-745
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigter, rekombinanter Antikörper in 60 mmol/l Tris, 90 mmol/l NaCl, 0,03 % NaN3, 60 mmol/l Glycin, pH-Wert 7,5, 40 % Glycerin.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A map of the cis-regulatory sequences in the mouse genome.
Shen, Yin, et al.
Nature, 488, 116-120 (2012)
Simon M G Braun et al.
Nature communications, 8(1), 560-560 (2017-09-17)
Understanding the causal link between epigenetic marks and gene regulation remains a central question in chromatin biology. To edit the epigenome we developed the FIRE-Cas9 system for rapid and reversible recruitment of endogenous chromatin regulators to specific genomic loci. We
Lakshmi Bugga et al.
PloS one, 8(3), e59496-e59496 (2013-03-28)
CHD1 is a conserved chromatin remodeling factor that localizes to active genes and functions in nucleosome assembly and positioning as well as histone turnover. Mouse CHD1 is required for the maintenance of stem cell pluripotency while human CHD1 may function
Nikolay S Outchkourov et al.
Cell reports, 3(4), 1071-1079 (2013-04-03)
The functional organization of eukaryotic genomes correlates with specific patterns of histone methylations. Regulatory regions in genomes such as enhancers and promoters differ in their extent of methylation of histone H3 at lysine-4 (H3K4), but it is largely unknown how
Elisa Donnard et al.
Cell systems, 6(3), 381-394 (2018-02-20)
Most well-characterized enhancers are deeply conserved. In contrast, genome-wide comparative studies of steady-state systems showed that only a small fraction of active enhancers are conserved. To better understand conservation of enhancer activity, we used a comparative genomics approach that integrates