Fortfahren mit
MABE647
Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys27)-Antikörper, Klon RM172
clone RM172, from rabbit
Synonym(e):
Histone H3.3, Histone H3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
RM172, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, multiplexing
Citations:
15
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
RM172, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys27)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
Histon H3, auch bekannt als Histon H3.1t (H3/t), H3t, H3/g, und kodiert durch den Gennamen HIST3H3/ H3FT, ist eine Kernkomponente des Nukleosoms. Nukleosomen umhüllen und verdichten die DNA zu Chromatin und schränken die Zugänglichkeit der DNA für die zellulären Maschinen ein, die die DNA als Vorlage benötigen. Dadurch spielen Histone eine entscheidende Rolle bei der Transkriptionsregulation, DNA-Reparatur, DNA-Replikation und hinsichtlich der Chromosomenstabilität. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosome und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin. Eine starke Phosphorylierung von Histon H3 wird mit der Mitose in Verbindung gebracht.
~17 kDa gemessen. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Immunogen
Ein lineares Peptid, das dem an Lys27 acetylierten humanen Histon H3 entspricht.
Application
Dieser Anti-Acetyl-Histon-H3(Lys27)-Antikörper, Klon RM172, ist für die Verwendung in Western-Blot und Multiplexing für den Nachweis von Acetyl-Histon H3 validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
Multiplex-Analyse (Mplex): Mit 0,1–0,5 μg/ml einer repräsentativen Charge in Multiplex verwendet.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper reagiert auf Histon H3, das an Lysin 27 (K27ac) acetyliert ist. Keine Kreuzreaktivität mit anderen acetylierten Lysinen bei Histon H3.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Monoklonaler Kaninchen-Antikörper in PBS mit 1 % BSA und 0,09 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in unbehandeltem und mit Natriumbutyrat behandeltem HeLa-Säureextrakt.
Western-Blot-Analyse (WB): Mit 1 μg/ml dieses Antikörpers wurde Acetyl-Histon H3 (Lys27) in mit Natriumbutyrat behandeltem HeLa-Säureextrakt nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE645MABE640MABE643
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
RM172, monoclonal
clone
RM161, monoclonal
clone
RM155, monoclonal
clone
RM147, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash