Wichtige Dokumente
05-366
Sigma-Aldrich
Anti-PLCγ-1 Antibody, clone B-6-4
clone B-6-4, 1 mg/mL, Upstate®
Größe auswählen
100 μG
€ 487,00
€ 487,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1774
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 487,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 487,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1774
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
B-6-4, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rabbit, rat, bovine, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLCG1(5335)
Spezifität
PLCγ-1; may also react with some non-PLC γ-1 SH-3 containing proteins
Immunogen
Purified soluble phospholipase C (PLC) g-1 from bovine brain
Anwendung
Research Category
Zelluläre Signaltransduktion
Research Sub Category
Lipidabhängige Signalübertragung
Anti-PLCγ-1 Antibody, clone B-6-4 is an antibody against PLCγ-1 for use in IP & WB.
Qualität
Routinely evaluated in immunoblot using acid precipitated protein from bovine brain, RIPA lysates from human A431 cells, and previously using mouse 3T3/A31 fibroblasts and rat L6 myoblasts lysates.
Zielbeschreibung
~135 kDa
Physikalische Form
Protein G Purified
Format: Purified
Purified mouse monoclonal IgG1 antibody in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Lagerung und Haltbarkeit
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Hinweis zur Analyse
Control
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aging and a peripheral immune challenge interact to reduce mature brain-derived neurotrophic factor and activation of TrkB, PLCgamma1, and ERK in hippocampal synaptoneurosomes.
Cortese, GP; Barrientos, RM; Maier, SF; Patterson, SL
The Journal of Neuroscience null
Phospholipase C and src tyrosine kinases mediate neurotensin-stimulated Cl- secretion in rabbit proximal colon.
Roli Prasad, Jayashree Venkatasubramanian, Milen Amde, Mrinalini Chatta Rao
Digestive Diseases and Sciences null
L Rui et al.
The Journal of biological chemistry, 274(15), 10590-10594 (1999-04-03)
Nerve growth factor (NGF) is essential for the development and survival of sympathetic and sensory neurons. NGF binds to TrkA, activates the intrinsic kinase activity of TrkA, and promotes the differentiation of pheochromocytoma (PC12) cells into sympathetic-like neurons. Several signaling
T Fukazawa et al.
The Journal of biological chemistry, 270(34), 20177-20182 (1995-08-25)
Tyrosine phosphorylation of cellular proteins is an early and an essential step in T cell receptor-mediated lymphocyte activation. Tyrosine phosphorylation of transmembrane receptor chains (such as zeta and CD3 chains) and membrane-associated proteins provides docking sites for SH2 domains of
C K Miranti et al.
The Journal of biological chemistry, 274(15), 10571-10581 (1999-04-03)
Adhesion of fibroblasts to extracellular matrices via integrin receptors is accompanied by extensive cytoskeletal rearrangements and intracellular signaling events. The protein kinase C (PKC) family of serine/threonine kinases has been implicated in several integrin-mediated events including focal adhesion formation, cell