Wichtige Dokumente
05-23-0101
Sigma-Aldrich
Angiotensin II, human
Plays an important role in the regulation of blood pressure.
Synonym(e):
Angiotensin II, human, Ang II, DRVYIHPF
Größe auswählen
1 MG
€ 58,60
5 MG
€ 92,50
25 MG
€ 267,00
€ 58,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 58,60
5 MG
€ 92,50
25 MG
€ 267,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C50H71N13O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1046.18
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
€ 58,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Methode(n)
cell based assay: suitable
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
5% acetic acid: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCC(C)C(C(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CC3=CC=CC=C3)C(=O)O)NC(=O)C(CC4=CC=C(C=C4)O)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C(CC(=O)O)N
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41?/m0/s1
InChIKey
CZGUSIXMZVURDU-GYGDIBSWSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACE2(59272)
Allgemeine Beschreibung
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Zelldurchlässig: nein
Primärziel Adenylatcyclase-Aktivität
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Anwendung
Humanes Angiotensin II wurde zur Induktion einer Fibrose bei Mäusen eingesetzt, um die Auswirkungen eines Fibroblastenverlustes auf die Herzfunktion nach einer Verletzung zu beurteilen.[1] Es wurde auch zur Induktion der Progression eines abdominalen Aortenaneurysmas (AAA) bei Mäusen verwendet.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
ACE-2 ist eine wesentliche Komponente des Renin-Angiotensin-Systems (RAS). Es spielt eine wichtige Rolle bei der Vasokonstriktion, Blutdruckregulierung und Kontrolle des Flüssigkeitshaushalts, indem es die Retention von Natrium und Wasser in den Nierentubuli beeinflusst. Darüber hinaus stimuliert Angiotensin II die Freisetzung von Aldosteron aus der Nebenniere und trägt so zur Aufrechterhaltung der Regulierung des Flüssigkeits- und Elektrolythaushalts bei. Angiotensin II fördert außerdem Entzündungen und Gewebeverletzungen.[3] Hemmt die Adenylatcyclase-Aktivität bei spontan hypertensiven Ratten.[4] Angiotensin II aktiviert zudem JAK2 in den glatten Muskelzellen sowie mehrere Kinasen, darunter p125FAK, zytosolische Calcium-abhängige Tyrosinkinase und p60c-src, in verschiedenen Zelltypen. In vaskulären glatten Muskelzellen werden ERK1/2-, JNK- und p38-MAP-Kinase aktiviert.[5]
Verpackung
Ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °C bis zu 1 Woche und bei einer Temperatur von -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Zhu, M., et al. 2000. J. Neurophysiol.84, 2494.
Natarajan, R., et al. 1999. Hypertension 33, 378.
Mazzolai, L., et al. 1998. Hypertension 31, 1324.
Earp, H.S., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 28440.
Ishida, M., et al. 1995. Circ. Res. 77, 1053.
Vyas, S.J., and Jackson, E.K. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 273, 768.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Activation of MAPKs by angiotensin II in vascular smooth muscle cells. Metalloprotease-dependent EGF receptor activation is required for activation of ERK and p38 MAPK but not for JNK
Eguchi S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(11), 7957-7962 (2001)
Angiotensin II inhibits glomerular adenylate cyclase via the angiotensin II receptor subtype 1 (AT1)
Edwards R M and Stack E J
The Journal of Pharmacy and Pharmacology, 266(2), 506-510 (1993)
Early Progression of Abdominal Aortic Aneurysm is Decelerated by Improved Endothelial Barrier Function via ALDH2-LIN28B-ELK3 Signaling
Yang K, et al.
Advanced Science Letters, 10(32) (2023)
Activation of MAPKs by angiotensin II in vascular smooth muscle cells. Metalloprotease-dependent EGF receptor activation is required for activation of ERK and p38 MAPK but not for JNK
Eguchi S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(11), 7957-7962 (2001)
Bo Lu et al.
Pharmaceutical biology, 59(1), 1045-1057 (2021-08-08)
HuoXue QianYang QuTan Recipe (HQQR) is used to manage hypertension and cardiac remodelling, but the mechanism is elusive. To determine the mechanism of HQQR on obesity hypertension (OBH)-related myocardial fibrosis. OBH models were prepared using spontaneously hypertensive rats (SHRs) and