Wichtige Dokumente
SCD-003
Dibenz[a,h]anthracen
vial of 1 g, analytical standard, Cerilliant®
Synonym(e):
1,2:5,6-Dibenzanthracen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Verpackung
vial of 1 g
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
bp
524 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
262-265 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
forensics and toxicology
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
InChIKey
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)