Fortfahren mit
SQC017
PAH aus HPLC
certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC SQC-017
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support. PAHs by HPLC has been used as a certified reference material for the quantification of polycyclic aromatic hydrocarbons in complex mixtures using trapped ion mobility spectrometry coupled to mass spectrometry (TIMS-MS).
Other Notes
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
207-08-9 + 205-99-2 + 56-55-3 + 53-70-3 + 218-01-9 + 50-32-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)