Merck
P-111
Supelco
Promethazine hydrochloride solution
1.0 mg/mL (1% 1 M HCl in Methanol (as free base)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
€ 69,30
€ 69,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
€ 69,30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.88
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 69,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
(Snap-N-Spike®)
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL (1% 1 M HCl in Methanol (as free base))
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
S1c2c(cccc2)N(c3c1cccc3)CC(N(C)C)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
InChIKey
XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Promethazine is a phenothiazine analog prescribed for treatment of nausea, motion sickness, vomiting, and allergies. Sold under trade names such as Phenergan® and Phenadoz®, promethazine has antihistamine, sedative, and mild antipsychotic effects. This Certified Spiking Solution® is suitable for GC/MS or LC/MS methods in promethazine testing applications including clinical toxicology, forensic analysis, and urine drug testing. Among drug abusers, promethazine has reportedly been misused in conjunction with opioids, benzodiazepines, and sedatives.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Phenadoz is a registered trademark of Watson Laboratories, Inc.
Phenergan is a registered trademark of Delcor Asset Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)