Fortfahren mit
H8885
Hydroxyzin -dihydrochlorid
≥97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27ClN2O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
447.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
218-586-3
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
€ 99,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble, chloroform: soluble
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H27ClN2O2.2ClH/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25;;/h1-9,21,25H,10-17H2;2*1H
InChI key
ANOMHKZSQFYSBR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Hydroxyzine dihydrochloride (HDH) is the first-generation antihistamine, that belongs to the piperazine class, an H1 receptor antagonist.
Application
Hydroxyzine dihydrochloride has been used in the study of comparative anxiolytic activity of various drugs in experimental models of rats.
Biochem/physiol Actions
Hydroxyzine dihydrochloride (HDH) is used to regulate anxiety. It is also used to treat bronchial asthma and to relax patients before surgery.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2805501333003PHR1607
assay
≥97%
assay
95%
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
H2O: soluble, chloroform: soluble, alcohol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxyzin -dihydrochlorid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H8885-10G04061833811320