Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
50 μg/mL (Ethanol with 0.1%BHT (degassed))
format
single component solution
storage temp.
-65 to -96°C
SMILES string
O[C@H]1C[C@@H](C(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CC[C@@H](O)C(C)C)C)(CCC/2)C)\C1)O
InChI key
BJYLYJCXYAMOFT-RSFVBTMBSA-N
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-17-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?