Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 224,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OCC)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1
InChI key
IWJBVMJWSPZNJH-UQGZVRACSA-N
General description
Ethyl-β-D-glucuronid (EtG) ist ein wasserlöslicher und stabiler Metabolit von Ethanol, der als Routine-Biomarker zur Überwachung von Alkoholmissbrauch eingesetzt wird. Ein sehr kleiner Teil des Ethanols durchläuft eine Zersetzung zu EtG und kann in Körperflüssigkeiten sowie Haar nachgewiesen werden.
Application
- Multirückstandsanalyse von verschiedenen Alkoholmetaboliten in humanen Blutplasma- und Urinproben mittels Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie (UHPLC) in Kombination mit Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS)
- Optimierung eines SFC-MS/MS-Verfahrens (überkritische Flüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie) zum Trennen und Quantifizieren von hochpolaren Arzneimitteln und deren Metaboliten unter Verwendung einer stationären Ionenaustauschphase aus humanen Urinproben
- Bewertung eines Ionenpaar-Elektrospray-Ionisation-Massenspektrometrie(PIESI-MS)-Ansatzes, der an ein Hochleistungsflüssigkeitschromatografie(HPLC)-Verfahren gekoppelt ist, für den Nachweis und die Messung von Arzneimittelmetaboliten in Urinproben
- Zum Beurteilen der Auswirkung der Probenvorbereitung von Haarproben auf die quantitative Analyse von Ethyl-β-D-glucuronid mittels Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie-Elektrospray-Ionisation-Tandem-Massenspektrometrie[1]
- Analyse von Ethyl-β-D-glucuronid als Urinbiomarker in humanen Urinproben mittels einem Gaschromatografie-Tischgerät, das an ein Massenspektrometer gekoppelt ist (GC-MS)
Features and Benefits
- Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
- Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
- Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
- Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
- Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
- In einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl-β-D-glucuronid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1