Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,80 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 153,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)14COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-064-6
Beilstein/REAXYS Number:
1782663
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
plant (palm)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChI key
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description ≥95%, FG | description analytical standard | description for synthesis |
| assay ≥99% | assay ≥95% | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥97.0% (GC) |
| functional group ester | functional group - | functional group - | functional group - |
| biological source plant (palm) | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| form liquid | form - | form - | form solid |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitinsäure-ethylester
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?