Wichtige Dokumente
CLM-6620-1.2
Pinacolyl hydrogen methylphosphonate-13C6 (trimethylpropyl-13C6) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1.2 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CP(O)(=O)O[13CH]([13CH3])[13C]([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C7H17O3P/c1-6(7(2,3)4)10-11(5,8)9/h6H,1-5H3,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
InChIKey
BLALDUPQYCGKAG-ZFJHNFROSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)