Fortfahren mit
SML2330
Ceapin-A7
≥98% (HPLC), ATF6α signaling blocker, powder
Synonym(e):
Ceapin-7, N-(1-{[2,4-bis(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-pyrazol-4-yl)-5-(furan-2-yl)-1,2-oxazole-3-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 369,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12F6N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 88,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ceapin-A7, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to pink
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)C(F)(F)F)C[n]2ncc(c2)NC(=O)c3n[o]c(c3)c4[o]ccc4
InChI
1S/C20H12F6N4O3/c21-19(22,23)12-4-3-11(14(6-12)20(24,25)26)9-30-10-13(8-27-30)28-18(31)15-7-17(33-29-15)16-2-1-5-32-16/h1-8,10H,9H2,(H,28,31)
InChI key
UJTDYOXTXGBHEG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and specific ER stress-induced ATF6α signaling blocker that does not affect IRE1 or PERK branches of UPR, nor proteolytic processing of ATF6β or SREBP.
The pyrazole amide Ceapin-A7 is a potent and highly specific ER stress-induced ATF6α signaling blocker (IC50 = 590 nM by HEK293T-based ERSE-luciferase reporter assay, ATF6α target transcripts GRP78/ERO1B/HERPUD1 induction IC50 = 459/522/614 nM in U2OS cells; ER stress by 100 nM Thapsigargin) that does not affect IRE1 or PERK branches of the unfolded protein response (UPR), nor proteolytic processing of its close homolog ATF6β or SREBP. Ceapin-A7 sensitizes U2-OS cells to ER stress-induced death (thapsigargin EC50 = 4.5/7.1 nM with/without 6 μM Ceapin-A7) without impacting the viability of unstressed cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2384SML1241SML1276
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to pink
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)