Merck
A-164
Supelco
Palmitoyl-L-Carnitine (N-Methyl-D3) solution
500 μg/mL (90:10 Methanol:DMSO), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H42D3NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.63
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
500 μg/mL (90:10 Methanol:DMSO)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
A stable-labeled internal standard of routinely tested Palmitoyl-L-Carnitine at a concentration of 500 ug/mL. Acylcarnitines are biomarker for many inborn errors of metabolism that cause several metabolic diseases and are routinely tested in newborn screening programs. This stable-labeled internal standard is suitable for critical quantitative testing applications by LC/MS or GC/MS in research and clinical environments. The stable, quantitative solution format provides significant benefits to the user such as convenience of use, material savings, and increased efficiency of labor. Certified concentration value provides increased efficiency from less time remaking pools due to dilution errors or rerunning samples.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
In this article we provide a complete workflow of quantification and identification of acylcarnitines in dried blood spots (DBS) using stable isotope-labeled (SIL) acylcarnitines CRMs by FIA-MS/MS.