Wichtige Dokumente
860525P
Avanti
C24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860525P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860525P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860525P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860525P-50mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,37,40-41,44-45H,3-16,19-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,37-35+/t40-,41+/m0/s1
InChIKey
VJSBNBBOSZJDKB-KPEYJIHVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)